GF83466748
Alumina
sphere, 0.5 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
AL606810
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 834-667-48
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)