GF25339822
Carbon
tube, graphite, 50mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007400, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 253-398-22
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
D.E. × D.I.
12.7 × 9.5 mm
Misura × spess. parete
50 mm × 1.6 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25339822-1EA | 4061825355719 |