Key Documents
GF93674201
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 2.0 mm, wall thickness 0.6 mm, length 150 mm
Sinonimo/i:
W 607160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 936-742-01
Lunghezza
150 mm
D.E.
2.0 mm
Spessore delle pareti
0.6 mm