GF50243059
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
W 603200
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 502-430-59
Misura
25 × 25 mm
Spessore
2.0 mm