GF30067062
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 150 mm
Sinonimo/i:
W 607902
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 300-670-62
Lunghezza
150 mm
Diametro
2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30067062-2EA | 4061821146229 |
GF30067062-1EA | 4061821146212 |
GF30067062-5EA | 4061821146236 |