GF70041192
Tungsten carbide/cobalt
tube, WC 94%/Co 6%, outside diameter 0.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.2 mm
Sinonimo/i:
W 607120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 700-411-92
Lunghezza
150 mm
D.E.
0.5 mm
Spessore delle pareti
0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)