Documenti fondamentali
EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5825740009 (Global)
Parametri
3,197 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
39 mm
Diametro
11 mm
Compatibilità
for use with 750 mL round bucket
Descrizione generale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Two adapters, each for 50 reaction vessels 1.5/2.0 mL. To be used with Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 round buckets or S-4x750.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)