Merck
Metalli e leghe ad elevata purezza
L’immagine mostra alcuni elementi metallici sulla tavola periodica con i corrispondenti simboli e numeri atomici.
I metalli sono materiali puri costituiti da un solo elemento; le leghe sono miscele di due o più elementi, tra i quali almeno uno è un metallo. I composti metallici possono essere miscelati per creare una lega eterogenea di migliore qualità, come maggior forza o durezza, resistenza alle alte temperature, buona conducibilità termica o resistenza alla corrosione chimica.
Disponiamo di un portfolio diversificato di metalli di elevata purezza, composti metallici binari e ternari, leghe magnetiche, ossidi metallici, nanomateriali e precursori organometallici in varie forme, composizioni, dispersioni, granulometrie e pesi per ogni vostra applicazione, sia essa di ricerca o commerciale. I nostri imballaggi sono progettati per essere di facile manipolazione e uso, persino in applicazioni sensibili all’ossigeno e all’umidità.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 21150
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 21150
Confronta
N° Catalogo
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 21150 risultati
Pagina 1 di 1058
Pagina 1 di 1058
Purificazione di metalli di alta qualità
L'attività principale del nostro impianto produttivo di Urbana, Illinois, USA è la purificazione di materiali inorganici e metalli per una grande varietà di applicazioni ad alta tecnologia. Le nostre competenze nella purificazione dei metalli ci consentono di produrre metalli alcalino-terrosi e terre rare tra i più puri e di disporre di più di 300 metalli con una purezza del 99,999% (5N) e oltre. Inoltre offriamo una produzione di leghe e altri materiali personalizzata in base alle vostre necessità quanto a grado di purezza, contenuto d’acqua e monodispersione.
Materiali in granuli
I nostri metalli e le nostre leghe in granuli sono polveri ingegnerizzate in maniera unica e trasformate in particelle sferiche levigate, con un’area superficiale inferiore a quella delle polveri tradizionali. Queste polveri, molto scorrevoli, sono ideali per processi in atmosfera controllata che permettono di ridurre l’assorbimento di acqua, i fenomeni di aggregazione, la formazione di polveri e l’accumulo di elettricità statica. Rispetto alle polveri fini, i materiali granulari garantiscono diversi vantaggi, tra cui l‘aumento delle densità di impaccamento in crogiolo e una ridotta volatilità nei processi allo stato solido ad alta temperatura. Per prevenire i problemi di sedimentazione e di intasamento associati alle polveri sottili, i nostri metalli e le nostre leghe in granuli possono essere trasportati in camere del campione di piccole dimensioni per mezzo di un sistema di caricamento pneumatico.