282863
Grafite
powder, <20 μm, synthetic
Sinonimo/i:
carbon allotrope
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
Mw 12.011 g/mol
Composizione
C
Dimensione particelle
<20 μm
Punto di fusione
3652-3697 °C (lit.)
Densità
2.26 g/cm3 (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La grafite è l′allotropo più stabile del carbonio in condizioni standard. È l′unico conduttore di elettricità non metallico. La polvere di grafite viene utilizzata come additivo per alterare la magnetoreologia e la conduttività elettrica degli elastomeri magnetoreologici (MRE).
La grafite è un allotropo del carbonio. È una sostanza non metallica che presenta un′elevata conduttività elettrica. La grafite sintetica può essere preparata riscaldando un precursore carbonioso in atmosfera inerte.
Applicazioni
La polvere di grafite è stata adoperata:
È stata studiata l′ossidazione della polvere di carbonio.
- nella sintesi di nanofiocchi di grafene a singolo strato
- nella preparazione di elastomeri magnetoreologici a base di grafite
- in forma di pellicola autoportante come sensore a cantilever in un dispositivo piezoelettrico
- per studiarne l′utilizzo come catalizzatore per l′ossidazione umida con perossido.
È stata studiata l′ossidazione della polvere di carbonio.
È stata riferita la sintesi di elastomeri MR a base di grafite. La grafite può essere utilizzata nella preparazione di ossido e anodo di grafite nelle batterie agli ioni di litio.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Ruben Sanchez-Hidalgo et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Multifunctional elastomer nanocomposites have been applied in several high-tech fields. The design of materials with tailored properties capable of tuning their performance is a topical challenge. Here, we demonstrate that it is possible to modulate the mechanical and transport properties
Microstructure and magnetorheology of graphite based MR elastomers.
Tian TF, et al.
Rheologica Acta, 50, 825-836 (2011)
Graphite and carbon black materials as catalysts for wet peroxide oxidation
Dominguez CM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 144, 599-606 (2014)
Microstructure and magnetorheology of graphite-based MR elastomers
Tian TF, et al.
Rheologica Acta, 50(9-10), 825-836 (2011)
Free standing thick film piezoelectric device
Kok S, et al.
Electronics Letters, 44(4) (2008)
Articoli
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
282863-1KG | 4061835571468 |
282863-25G | 4061826236475 |