474711
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium element
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
dendritic pieces
Purificato mediante
distillation
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
50.0 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1640 °C (lit.)
Punto di fusione
725 °C (lit.)
Densità
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ba]
InChI
1S/Ba
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used as a dopant for Pb2+replacement in perovskite films. The addition of barium enhances the power conversion efficiency of organic-inorganic lead halide solar cells.
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
474711-25G | 4061832361383 |
474711-5G | 4061832361390 |