469629
Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene]
dioxole 87 mol %
Sinonimo/i:
PTFE AF, PTFE AF 2400 PTFE AF
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
contact angle 105 ° with water
critical surface energy 15.6 dyn/cm
Livello qualitativo
Composizione
dioxole, 87 mol %
Costante dielettrica
1.904, 1 MHz (ASTM D 150)
Indice di rifrazione
n20/D 1.29
Solubilità
fluorinated solvents such as perfluoromethylcyclohexane, perfluorobenzene, and perfluorodecalin: soluble
Densità
1.67 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
InChI
1S/C5F8O2.C2F4/c6-1-2(7)15-3(14-1,4(8,9)10)5(11,12)13;3-1(4)2(5)6
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
469629-1G | 4061838054319 |