Prodotti chimici per elettronica ed etching
Per tenere il passo del dinamico settore elettronico e migliorare le prestazioni tecnologiche e l’efficienza di costo di componenti e dispositivi elettronici, si fa uso di prodotti chimici speciali. La produzione di dispositivi semiconduttori richiede una serie di passaggi complicati che vanno condotti con modalità rigorosamente controllate, dalla pulizia, l'etching e la fotolitografia, alla planarizzazione chimico-meccanica e i processi umidi. Il numero di strati di materiale e il numero di passaggi del processo aumenta di pari passo alla complessità tecnologica del semiconduttore.
Proponiamo una vasta gamma di prodotto chimici per elettronica di alta qualità con una purezza di grado elettronico (fino al 99,999% sulla base dei metalli in tracce) per ogni fase della fabbricazione di componenti elettronici, come circuiti integrati, circuiti stampati, wafer di silicio, packaging e display a schermo piatto. Abbiamo proprio quello che serve, per ogni fase del processo.
- Soluzioni per galvanostegia e placcatura elettrolitica
- Formulazioni per etching
- Acidi ad altissima purezza
- Carborani
- Fluoruri
- Gas speciali
- Droganti
- Solventi di grado semiconduttore
- Substrati a cristallo singolo
Per soddisfare al meglio le tue esigenze professionali, prova le nostre soluzioni pronte all’uso per placcatura elettrolitica con oro, nichel, argento e zinco, le soluzioni per galvanostegia con deposizione di un rivestimento di nichel a bassa tensione interna e privo di pori, la lega Invar (lega di nichel-ferro) e la soluzione di rame per deposizione ad alta velocità.
I nostri prodotti per etching, formulati in modo da rimuovere il substrato senza danneggiare gli strati sottostanti e da ottenere un’incisione selettiva di alluminio, rame, oro, cromo, tungsteno, tantalio e film ceramici, sono caratterizzati da:
- velocità di etching stabile e controllabile
- compatibilità con vari fotoresist
- sottosquadro minimo
- residuo minimo
Scopri la nostra ampia offerta di prodotti chimici e materiali per elettronica in forma solida, liquida e gassosa per qualsiasi applicazione ad alte prestazioni e a elevata purezza.