ALD01670
3-methyl-3-((4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)butan-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
oil
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(CCO)NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C12H16F3NO/c1-11(2,7-8-17)16-10-5-3-9(4-6-10)12(13,14)15/h3-6,16-17H,7-8H2,1-2H3
VOUKLDFTSAELPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3