190284
3-Phenoxybenzyl alcohol
98%
Sinonimo/i:
(3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, m-Phenoxybenzyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
135-140 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenoxy
Stringa SMILE
OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
588.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
309 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?