Documenti fondamentali
143618
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
97%
Sinonimo/i:
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol, 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethylhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxyhexane, 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, 2,5-Dimethylhexane-2,5-diol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OH)CH2CH2C(OH)(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Beilstein:
1361437
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. ebollizione
214-215 °C (lit.)
Punto di fusione
86-90 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
ZWNMRZQYWRLGMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol on heteropoly acid catalyzed dehydration yields cyclic ethers via stereospecific intramolecular SN2 mechanism. It reacts with nitriles in concentrated sulfuric acid to yield Δ1-pyrrolines.
Applicazioni
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol was used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Nitriles in Nuclear Heterocyclic Synthesis. II.
MEYERS AI and RITTER JJ.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1918-1922 (1958)
Transformation of diols in the presence of heteropoly acids under homogeneous and heterogeneous conditions.
Torok B, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 107(1), 305-311 (1996)
Synthesis and Spectroscopic Characterization of the First Mixed Six-and Seven-Membered Heterocyclic Boron Compounds With Intramolecular N? B Bond.
Goyal S, et al.
Main Group Metal Chemistry, 32(2), 55-64 (2009)