H11904
2,5-Hexanediol
99% (mixture of isomers)
Sinonimo/i:
2,5-Hexylene glycol
Saggio
99% (mixture of isomers)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
216-218 °C (lit.)
Densità
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?