Documenti fondamentali
ALD01742
Sigma-Aldrich
N-(1,1-dimethylethyl)-1-Naphthalenamine
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C14H17N/c1-14(2,3)15-13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-10,15H,1-3H3
LHDBOQILYZPBCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Traditionally challenging to access, this hindered amine provides a chemically differentiated building block for organic synthesis and medicinal chemistry, specifically for preparation of drug candidates containing hindered amine motifs. Additionally, this and over 80 other sterically hindered secondary amines in the Sigma-Aldrich portfolio provide structurally distinct screening compounds. Screen several through Aldrich Market Select. This hindered amine was accessed via a recent publication reported by Baran and coworkers using an innovative hydroamination method.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ALD01742-250MG4061832972879