ALD01672
N-(1-(benzyloxy)-2-methylpropan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(COCC1=CC=CC=C1)NC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C18H20F3NO/c1-17(2,13-23-12-14-6-4-3-5-7-14)22-16-10-8-15(9-11-16)18(19,20)21/h3-11,22H,12-13H2,1-2H3
JZBFKVSPZMRJGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD01672-250MG | 4061832972206 |