ALD01660
3-((9H-fluoren-2-yl)amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CCO)(C)NC1=CC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,9-10-20)19-15-7-8-17-14(12-15)11-13-5-3-4-6-16(13)17/h3-8,12,19-20H,9-11H2,1-2H3
TXWLZMKGGXBIST-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)