593192
Cu-TMEDA catalyst
Sinonimo/i:
Di-μ-hydroxo-bis[(N,N,N′.N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H34Cl2Cu2N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Livello qualitativo
Punto di fusione
131-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[Cu]Cl.[H]O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/2C6H16N2.2ClH.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;2*1H;;;2*1H2/q;;;;2*+2;;/p-4
XSGFQMSXIWLPOB-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for:
- Asymmetric conjugate addition reactions
- 1,3-dipolar cycloaddition of pyrazolidinone-based dipoles to terminal alkynes (precatalyst)
- Oxidative N-arylation of imidazoles
- Oxidative coupling copolymerization
- Tandem phosphorous-carbon bond formation-oxyfunctionalization reactions
- Benzylation and allylation of amides
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?