921750
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
Sinonimo/i:
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
105-108 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)