900584
5-Ethynyl-2′-deoxyuridine
95%
Sinonimo/i:
EdU
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
206 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H]1[C@@H](O)C[C@H](N2C(NC(C(C#C)=C2)=O)=O)O1
InChI
1S/C11H12N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h1,4,7-9,14-15H,3,5H2,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1
CDEURGJCGCHYFH-DJLDLDEBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Labeling newly synthesized DNA during replication
- Cell proliferating assay studies
- Cell cycle analysis
For a listing of the Baseclick kits see: Baseclick kits
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3