Merck
HomeProdottiChimica e biochimicaSintesi chimicaReagenti di accoppiamento e nucleosidi
Reagenti di accoppiamento e nucleosidi
Mettiamo a tua disposizione una selezione di building block, di reagenti di coupling e di nucleosidi di provata efficacia, da impiegare nelle oligosintesi e non solo. I nucleosidi e i nucleosidi modificati sono le unità strutturali fondamentali degli acidi nucleici, DNA ed RNA, responsabili della codifica, della trasmissione e dell’espressione delle informazioni genetiche in tutti gli esseri viventi. Quando non avvenga nei sistemi viventi, la sintesi oligonucleotidica consiste nella sintesi chimica di acidi nucleici caratterizzati da una ben precisa sequenza, in cui possono essere presenti nucleosidi diversi da quelli esistenti in natura. La sintesi oligonucleotidica utilizza in genere fosforammiditi di natura nucleosidica e consiste di quattro fasi: deprotezione, accoppiamento (coupling), capping e ossidazione. In tutto il processo, i reagenti di coupling giocano un ruolo importante: la loro azione assicura reazioni veloci e quantitative.
Sul piano della ricerca, la capacità di inserire, in un acido nucleico, un nucleoside cosiddetto non naturale ha aperto la strada a numerose applicazioni, tra cui:
  • rilevamento di sequenze
  • resistenza all’idrolisi
  • metodiche di sequenziamento
  • inibizione di enzimi
La chimica dei nucleosidi ha reso disponibili analoghi non naturali, che si sono rivelati molto utili in medicina, in ambiti quali le applicazioni chemioterapiche e quelle antivirali, tra cui l’inibizione della trascrittasi inversa. Grazie alla nostra selezione di basi non naturali, derivati nucleosidici e intermedi, sarai adeguatamente equipaggiato per partire alla ricerca di nuove vie di sintesi di oligo o di analoghi nucleosidici.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing