Documenti fondamentali
216704
Sigma-Aldrich
cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
NDC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1[C@H]2C[C@H](C=C2)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-8(11)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)13/h1-2,4-7H,3H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+,6-,7+
NIDNOXCRFUCAKQ-UMRXKNAASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Malcolm Driffield et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(6), 1200-1213 (2018-02-24)
The polymeric coating used in metal packaging such as cans for foods and beverages may contain residual amounts of monomers used in the production of the coating, as well as unreacted linear and cyclic oligomers. Traditionally, although designed for use