235431
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
90%
Sinonimo/i:
Methyl nadic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.1 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 mmHg ( 120 °C)
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
Densità
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
Applicazioni
- as curing agent in the preparation of vertically aligned and penetrated carbon nanotube/polymer film
- in the synthesis of methyl nadimides endcapped resins based on tris(3-aminophenyl)phosphine oxide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?