Documenti fondamentali
8.00742
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-605-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.00021 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
flakes
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
101.4 °C
Temp. transizione
flash point 156 °C
Solubilità
29.4 g/L
Densità
1.36 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
312.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
156 °C