Documenti fondamentali
8.20370
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-602-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
solid
Punto di fusione
133-137 °C
Temp. transizione
flash point 178 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
370.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
187.8 °C - closed cup