261483
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
90%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
118 °C (lit.)
Densità
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
COC(C)(OC)N(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-6(8-4,9-5)7(2)3/h1-5H3
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones
- reagent for the synthesis of amides, diacylamines and heterocycles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?