Documenti fondamentali
454680
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl methyl ether
97%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (R)-(−)-Methyl glycidyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
102505
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −15°, c = 5 in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
LKMJVFRMDSNFRT-BYPYZUCNSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Glycidol 96%
Sigma-Aldrich
G5809
Glycidol
Young-Gyun Park et al.
Nature biotechnology (2018-12-18)
Understanding complex biological systems requires the system-wide characterization of both molecular and cellular features. Existing methods for spatial mapping of biomolecules in intact tissues suffer from information loss caused by degradation and tissue damage. We report a tissue transformation strategy