PHR2110
N,N-Dimethylacetamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylacetamide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1601485
Confezionamento
pkg of 3x1.2 mL
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)