Documenti fondamentali
900634
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilacetammide
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylacetamide ZerO2®, Degassed and low oxygen N,N-dimethylacetamide
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Beilstein:
1737614
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.21
Grado:
ZerO2®
Saggio:
99.8%
P. ebollizione:
164.5-166 °C (lit.)
Tensione di vapore:
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
914 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Impurezze
≤0.005% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
164.5-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)