548006
cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
95%
Sinonimo/i:
cis -Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -anhydride, exo -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -cis -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -Norbornene dicarboxylic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
140-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@H]12
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?