903655
1-Cyclohexyl-2-norbornene
Sinonimo/i:
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.30
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Applicazioni
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)