764361
Methyl 5-norbornene-2-carboxylate
mixture of endo and exo, predominantly endo, 95%
Sinonimo/i:
5-Norbornene-2-carboxylic acid methyl ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475
Densità
1.052 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(10)8-5-6-2-3-7(8)4-6/h2-3,6-8H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8?/m0/s1
RMAZRAQKPTXZNL-KJFJCRTCSA-N
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)