Documenti fondamentali
148679
Sigma-Aldrich
5-Vinyl-2-norbornene, mixture of endo and exo
95%, contains 80-150 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
2-Vinyl-5-norbornene, 2-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Vinylnorbornene, 5-Ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylnorbornene, 6-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Vinylnorbornene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
80-150 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7-9H,1,5-6H2/t7-,8?,9-/m0/s1
INYHZQLKOKTDAI-SMOXQLQSSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
5-Vinyl-2-norbornene was used in the preparation of 5-ethylidene-2-norbornene (ENB).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hoon Sik Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(3), 911-914 (2006-01-28)
The isomerization reaction of 5-vinyl-2-norbornene (VNB) to 5-ethylidene-2-norbornene (ENB) has been performed using a catalytic system consisting of an alkali metal hydride and an amine. Among various amines tested, only aliphatic 1,2-diamines exhibited the activity for the isomerization. The isomerization