Documenti fondamentali
129828
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadiene dimer
93%
Sinonimo/i:
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.26
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
Saggio
93%
Stato
liquid
contiene
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
Limite di esplosione
~10 %
Impurezze
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methylcyclopentadiene dimer was used to study the competition with ethylene for binding and biological activities.
The kinetics of the dissociation of the methylcyclopentadiene dimers was studied.
Altre note
Material may darken in storage
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sisler EC and Wood C.
Plant Growth Regulation, 7(3), 181-191 (1988)
[Toxicity, hazard and nature of the biological action of methylcyclopentadiene dimer].
N G Ivanov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 45-45 (1981-05-01)
Langer SH, et al.
Journal of Chromatography A, 122, 487-503 (1976)