274658
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone, mixture of cis and trans
95%
Sinonimo/i:
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, 2,3,4,5-Tetramethylcyclopentenone, Tetramethylcyclopent-2-enone
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
100 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
InChI
1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3
ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?