357537
Pentamethylcyclopentadienyliridium(III) chloride,dimer
96%
Sinonimo/i:
di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Cl[Ir]Cl.Cl[Ir]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
JDOHSXHCQARCAW-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Development of GSK's reagent guides – embedding sustainability into reagent selection
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
357537-100MG | 4061831812510 |
357537-500MG | 4061831812527 |