116327
2-Chloro-4-methylpyridine
98%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-4-methylpyridine (2-Chloro-4-picoline) reacts with 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid to form 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methylpyridine by palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
2-Chloro-4-picoline (2-Chloro-4-methylpyridine) has been used in the determination of gas-phase basicity of several relatively small organic molecules that are used in the MALDI.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Ionkin AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)
Barylyuk K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)