Documenti fondamentali
495328
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
97 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-5-methylpyridine is a pesticide intermediate. Its synthesis by many methods has been reported.
Applicazioni
2-Chloro-5-methylpyridine may be used in the synthesis of:
  • 2-methylthio-5-pyridinemethylene amine
  • 5-methyl-2,2′-bipyridine
  • 1-(5′-methyl-2,2′-bipyridin-5-yl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The preparation of 2-chloro-5-methyl-pyridine in airlift loop reactor.
Jianping W, et al.
Chemical Engineering Journal, 95(1), 33-36 (2003)
Synthesis of Differently Disubstituted 2,2'-Bipyridines by a Modified Negishi Cross-Coupling Reaction.
Lutzen A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(20), 3948-3957 (2003)
Synthesis and herbicidal activity of (Z)-ethoxyethyl 2-cyano-3-(2-methylthio-5-pyridylmethylamino) acrylates.
Wang QM, et al.
Heteroatom Chem., 15(1), 67-70 (2004)
Synthesis of 5-Substituted 2,2'-Bipyridines from Substituted 2-Chloropyridines by a Modified Negishi Cross-Coupling Reaction.
Lutzen A and Hapke M.
European Journal of Organic Chemistry, 2002(14), 2292-2297 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L131571-1EA
495328-25ML4061837604621
495328-5ML4061837604638