530301
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridinium hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
155 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccnc(CCl)c1OC
InChI
1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
YYRIKJFWBIEEDH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?