Key Documents
114154
Sigma-Aldrich
trans-3,6-Endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride
97%
Sinonimo/i:
trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. eboll.
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
Descrizione generale
Trans-3,6-endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride (tNBDC, trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride) undergoes interfacial polymerization reaction with 1,3-diaminopropane on the surface of a modified polyacrylonitrile (mPAN) during the fabrication of DAPE-SCC/mPAN or DAPE-tNBDC/mPAN TFC membranes.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Investigation of fine-structure of polyamide thin-film composite membrane under swelling effect by positron annihilation lifetime spectroscopy and molecular dynamics simulation.
Huang YH, et al.
Journal of Membrane Science, 417-418, 201?209-201?209 (2012)