901450
Guanidinium iodide
≥99%, anhydrous
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[nH2+]c([nH])[nH].[I-]
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Extremely hygroscopic.
- Handle in glove box.
- Handle and store under nitrogen atmosphere
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.