227277
Silver benzoate
99%
Sinonimo/i:
Silver benzoate (AgOBz), Silver(1+) benzoate, Silver(I) benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder or crystals
Solubilità
cold water: 385 part(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
hot water: soluble (more soluble)(lit.)
Stringa SMILE
[Ag]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
In this article, we will discuss coinage metal deposition processes in order to provide a sense of the most critical precursors, reducing agents, and processes.