Documenti fondamentali
751235
Sigma-Aldrich
Propiolamide
97%
Sinonimo/i:
Propiolic acid amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
57-62 °C
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3