641960
L-Asparagine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215NCOCH2CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1,6+1
DCXYFEDJOCDNAF-SFTAQFDCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?