607983
L-Glutamine-13C5,15N2
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinonimo/i:
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-13C5-15N2, L-Glutamic acid 5-amide-13C5-15N2, L-Glutamine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled glutamine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
ZDXPYRJPNDTMRX-YIDSDQPMSA-N
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Protein structure provides valuable information that can be used to infer protein function. The study of protein structure and mapping of protein interactions, expression levels, and location enables the identification of disease biomarkers and potential drug targets for therapeutic treatment.