Key Documents
644560
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-13C5,15N,d9
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DO213C(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
Peso molecolare:
162.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+15
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1/hD4
WHUUTDBJXJRKMK-FPOKHKPFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)