Documenti fondamentali
605255
Sigma-Aldrich
D-Glutamic acid-5-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HO213C(CH2)2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D -31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@H](CC[13C](O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i4+1
WHUUTDBJXJRKMK-AVODWXSXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)