Documenti fondamentali
641952
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
DCXYFEDJOCDNAF-FLEDYEEXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)